Dimethyl succinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
S0104-25G
S0104-500G
TCIAS0104-25GEA
16
EUR
TCIAS0104-25G
TCIAS0104-500G
Dimethyl succinate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl succinate
Formula:
C₆H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 196°C Punto di fusione: 18…19 °C Densità: 1,117 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 98°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS Number: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |