Diethyl succinate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –19 °C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009208 CAS Number: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 12,09038 |
Solubility | 2.00 g/l (25 °C) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 174.19 g/mol |
Boiling Point | 215 - 217 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (55 °C) |
Flash Point | 80 °C |
Refractive Index | 1.42 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |