Stampa…
Diethyl succinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 62.4 EUR
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Diethyl succinate 98%
Diethyl succinate
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009208
CAS Number: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %