Dietil malonato ≥98.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00898.0100
8.00898.0500
8.00898.1000
8.00898.2500
8.00898.0100EA
32.7
EUR
8.00898.0100
8.00898.0500
8.00898.1000
8.00898.2500
Dietil malonato ≥98.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dietil malonato
Formula:
C₇H₁₂O₄ Peso molecolare: 160,17 g/mol Punto di ebollizione: 199 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,055 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS Number: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 13,03856 |
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.053 - 1.057 |
Identity (IR) | passes test |
Boiling Point | 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (40 °C) |
Flash Point | 90 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4135 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 12.8 %(V) |
Density | 1.055 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 435 °C DIN 51794 |