Dietil malonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-53-3
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.055
Refractive Index: 1.4140
Odour: Pleasant
Melting Point: -50°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 774687
Merck Reference: 14,3823
MDL No.: MFCD00009195
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 198…200 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,055 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS Number: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 14,3823 |