Dimethyl sebacate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 106-79-6
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 145°(293°F)
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 1785523
MDL No.: MFCD00008472
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ Punto di ebollizione: 287…289 °C Punto di fusione: 25…28 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 145 °C (293 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008472 CAS Number: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |