Stampa…
Dibutil sebacato ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
A18231.36 A18231.22
A18231.36EA 110 EUR
A18231.36 A18231.22
Dibutil sebacato ≥90%
Dibutil sebacato
Purity: 94% CAS No.: 109-43-3 Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 314.47 Flash Point: 178°(352°F) Refractive Index: 1.441 Melting Point: -11° Boiling Point: 344-345° Beilstein Reference: 1798308 MDL No.: MFCD00027218
Formula: C₁₈H₃₄O₄
Peso molecolare: 314,47 g/mol
Punto di ebollizione: 344…345 °C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,94
Flash Pt: 178 °C (352 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027218
CAS Number: 109-43-3
EINECS: 203-672-5