Stampa…
Dibutil sebacato 93%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 148 EUR
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Dibutil sebacato 93%
Dibutil sebacato
Formula: C₁₈H₃₄O₄
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027218
CAS Number: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA