Stampa…
Di(2-etilesil) sebacato, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 342 EUR
84818-25ML 84818-5ML
Di(2-etilesil) sebacato, Supelco®
Diottile sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
Peso molecolare: 426,68 g/mol
Punto di ebollizione: 435 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009497
CAS Number: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&prid=web&clid=SAPDAM