Di(2-etilesil) sebacato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
23399.296EA
102
EUR
23399.296
23399.460
Di(2-etilesil) sebacato, TECHNICAL
Diottile sebacato
Formula:
C₂₆H₅₀O₄ Punto di ebollizione: 435 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,914 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 213 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009497 CAS Number: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Merck Index: 13,01251 |
|
Identificazione | Conforme |