Stampa…
Di(2-etilesil) sebacato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14576.1000 8.14576.9010
8.14576.1000EA 114 EUR
8.14576.1000 8.14576.9010
Di(2-etilesil) sebacato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Diottile sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
Punto di ebollizione: 435 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009497
CAS Number: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 426.68 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)