Stampa…
Di(2-etilesil) sebacato 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
A16049.AK A16049.AU A16049.0J
A16049.AKEA 42.7 EUR
A16049.AK A16049.AU A16049.0J
Di(2-etilesil) sebacato 95%
Diottile sebacato
Purity: 95% CAS No.: 122-62-3 Molecular Formula: C26H50O4 Formula Weight: 426.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 211-213°/1mm Merck Reference: 14,1251 MDL No.: MFCD00009497
Formula: C₂₆H₅₀O₄
Peso molecolare: 426,68 g/mol
Punto di ebollizione: 211…213 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,914
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009497
CAS Number: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,1251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=586be7f86b2991217bb7f80071f4492008c8722b&prid=web&clid=SAPDAM