Stampa…
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B20718.14 B20718.22 B20718.36
B20718.14EA 30.7 EUR
B20718.14 B20718.22 B20718.36
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98%
Methyl-3-mercaptopropionate
Purity: 98% CAS No.: 2935-90-2 Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 120.17 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 1742952 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004895
Formula: C₄H₈O₂S
Punto di ebollizione: 164 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,085
Flash Pt: 60 °C (140 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004895
CAS Number: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 1228
ADR: 3,II