Stampa…
Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 27.2 EUR
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Methyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₄H₈O₂S
Peso molecolare: 120,17 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
MDL Number: MFCD00004895
CAS Number: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %