Stampa…
Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 40 EUR
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₅H₁₀O₂S
Punto di ebollizione: 75 °C (1013 hPa)
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
MDL Number: MFCD00004896
CAS Number: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %