Stampa…
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
137410250 137410050
ACRO137410250EA 137 EUR
ACRO137410250 ACRO137410050
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₅H₁₀O₂S
Peso molecolare: 134,2 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C (10 mmHg)
Densità: 1,059 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004896
CAS Number: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
UN: 3334
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %