Stampa…
Dimetil-carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13104.0E A13104.22 A13104.36
A13104.0EEA 111 EUR
A13104.0E A13104.22 A13104.36
Dimetil-carbonato ≥99%
Dimetil-carbonato
Purity: 99% CAS No.: 616-38-6 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 16°(61°F) Physical Form: Liquid Density: 1.070 Refractive Index: 1.3680 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: ca 4° Boiling Point: 90° Solubility: Insoluble in water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 635821 Merck Reference: 14,3241 UN No.: 1161 MDL No.: MFCD00008420
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90.08 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C
Punto di fusione: ∼ 4 °C
Densità: 1.070
Flash Pt: 16 °C (61 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008420
CAS Number: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117