Stampa…
Dietil-carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
8.02898.0100EA 26.5 EUR
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
Dietil-carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dietil-carbonato
Formula: C₅H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 127 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009107
CAS Number: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -43 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.384 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 11.0 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 445 °C
Evaporation number 14
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid