Stampa…
Dietil-carbonato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114220010 114220025 114225000 114220100 114221000
ACRO114220010EA 69.6 EUR
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100 ACRO114221000
Dietil-carbonato 99%
Dietil-carbonato
Formula: C₅H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 126…128 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,975 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009107
CAS Number: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g