Stampa…
Ethyl myristate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11646.AE A11646.AP
A11646.AEEA 42.5 EUR
A11646.AE A11646.AP
Ethyl myristate ≥98%
Ethyl myristate
Purity: 98% CAS No.: 124-06-1 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Weak Melting Point: 12° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1776382 Merck Reference: 14,6333 MDL No.: MFCD00008984
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 295 °C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 0,860
Flash Pt: 135 °C (275 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008984
CAS Number: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Merck Index: 14,6333