Stampa…
Propionato di metile 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propanoic acid methyl ester
149050010 149052500
149050010.EA 156 EUR
149050010. 149052500.
Propionato di metile 99+%
Propionato di metile
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 79,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,915 g/cm³
Flash Pt: –2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009306
CAS Number: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g