Propionato di etile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-37-3
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 12°(54°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: -74°
Boiling Point: 99°
Beilstein Reference: 506287
Merck Reference: 14,3847
UN No.: 1195
MDL No.: MFCD00009308
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 99 °C Punto di fusione: –74 °C Densità: 0,891 Flash Pt: 12 °C (54 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009308 CAS Number: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3,II Merck Index: 14,3847 |