Stampa…
Propionato di etile 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150500010 150500250 150505000 150500025
150500010.EA 48.6 EUR
150500010. 150500250. 150505000. 150500025.
Propionato di etile 99+%
Propionato di etile
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,887 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009308
CAS Number: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (20/4°C) 0.888 to 0.891
Acid value ≤1 mg KOH/g