Stampa…
n-Propionato di butile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propionic acid butyl ester
B20125.22 B20125.36
B20125.22EA 28.4 EUR
B20125.22 B20125.36
n-Propionato di butile ≥99%
n-Propionato di butile
Purity: 99% CAS No.: 590-01-2 Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 38°(101°F) Refractive Index: 1.4020 Boiling Point: 144-146° Merck Reference: 14,1587 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009448
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 144…146 °C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,87
Flash Pt: 38 °C (101 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009448
CAS Number: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1587