Stampa…
n-Propionato di butile 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propionic acid butyl ester
269480010 269482500
ACRO269480010EA 86 EUR
ACRO269480010 ACRO269482500
n-Propionato di butile 99+%
n-Propionato di butile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009448
CAS Number: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %