Ethyl valerate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 145 °C Punto di fusione: –91 °C Densità: 0,87 g/cm³ Flash Pt: 37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009479 CAS Number: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 12,10042 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |