Stampa…
Methyl octanoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 35.3 EUR
8.14927.0025 8.14927.0100
Methyl octanoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Formula: C₉H₁₈O₂
Peso molecolare: 158.24 g/mol
Punto di ebollizione: 190
Punto di fusione: –36.7 °C
Densità: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009551
CAS Number: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Visualizza i codici
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)