Methyl octanoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
Purity: 99%
CAS No.: 111-11-5
Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -40°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 1752270
MDL No.: MFCD00009551
Formula:
C₉H₁₈O₂ Peso molecolare: 158,24 g/mol Punto di ebollizione: 193…194 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,875 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009551 CAS Number: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |