Stampa…
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl stearate
Fornitore: Merck
85769-5G 85769-1G
85769-5GEA 215 EUR
85769-5G 85769-1G
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl stearate
Standard Standard organici
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e40e26746a48587324b0b8f51f2ba414375bac&vid=f5e40e26746a48587324b0b8f51f2ba414375bac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Specifiche
Synonym(s) Methyl octadecanoate; Stearic acid methyl ester
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 112-61-8
N. MDL MFCD00009005
Formula CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Peso molecolare 298,50
Punto di fusione 37 - 41 °C (lit.)
Punto di ebollizione 181 - 182 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di infiammabilità 110,0 °C - Closed cup
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione RT