Ethyl stearate
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₂₀H₄₀O₂ Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 31 °C Densità: 0,8973 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009006 CAS Number: 111-61-5 EINECS: 203-887-4 |