Stampa…
Ethyl stearate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
207480050 207480250
ACRO207480050EA 30.8 EUR
ACRO207480050 ACRO207480250
Ethyl stearate 97%
Ethyl stearate
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Peso molecolare: 312,54 g/mol
Punto di ebollizione: 213…215 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 30…39 °C
Densità: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009006
CAS Number: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %