Stampa…
Formiato di metile 98% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 82.6 EUR
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Formiato di metile 98% per spettroscopia
Formiato di metile
Formula: C₂H₄O₂
Punto di ebollizione: 32 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: –32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003291
CAS Number: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g