Stampa…
Formiato di metile 97%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Formic acid methyl ester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 34.7 EUR
ACRO126820010 ACRO126820025
Formiato di metile 97%, puro
Formiato di metile
Formula: C₂H₄O₂
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Punto di ebollizione: 31…33 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: –32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003291
CAS Number: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %