Stampa…
Formiato di etile per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
8.00891.9180 8.00891.9045 8.00891.9025
8.00891.9180EA 0 EUR
8.00891.9180 8.00891.9045 8.00891.9025
Formiato di etile per sintesi
Formiato di etile
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003294
CAS Number: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841