Stampa…
Formiato di etile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
A11113.0FEA 136 EUR
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
Formiato di etile ≥97%
Formiato di etile
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 52…54 °C
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 0,921
Flash Pt: –19 °C (–2 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003294
CAS Number: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3807