Stampa…
Formiato di etile 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Etile formiato
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 80.1 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Formiato di etile 98+%, puro
Formiato di etile
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74.08 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0.917 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003294
CAS Number: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03841
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %