Stampa…
Formiato di butile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Formic acid butyl ester
A13882.AD A13882.AK A13882.AU
A13882.ADEA 21.9 EUR
A13882.AD A13882.AK A13882.AU
Formiato di butile ≥97%
Formiato di butile
Purity: 97% CAS No.: 592-84-7 Molecular Formula: HCO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -92° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1742108 UN No.: 1128 MDL No.: MFCD00003296
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,893
Flash Pt: 18 °C (64 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003296
CAS Number: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128
ADR: 3,II