Formiato di isopropile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 625-55-8
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3685
Melting Point: -93°
Boiling Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1735844
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00014127
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 68…71 °C Punto di fusione: –93 °C Densità: 0,880 Flash Pt: –6 °C (21 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014127 CAS Number: 625-55-8 EINECS: 210-901-2 UN: 1281 ADR: 3,II |