Methyl hexanoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formula:
C₇H₁₄O₂ Peso molecolare: 130.19 g/mol Punto di ebollizione: 150…151 °C Punto di fusione: –71 °C Densità: 0.885 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009510 CAS Number: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3 III |