Stampa…
Ethyl hexanoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
A13985.0E A13985.22 A13985.36
A13985.0EEA 231 EUR
A13985.0E A13985.22 A13985.36
Ethyl hexanoate ≥99%
Ethyl hexanoate
Purity: 99% CAS No.: 123-66-0 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(121°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -67° Boiling Point: 166° Merck Reference: 14,3777 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009511
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,873
Flash Pt: 49 °C (121 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009511
CAS Number: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3777