Stampa…
Ethyl hexanoate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 20.4 EUR
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Ethyl hexanoate 99+%
Ethyl hexanoate
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 0,869 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009511
CAS Number: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g