Methyl laurate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 111-82-0
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4325
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 261-262°
Beilstein Reference: 1767780
MDL No.: MFCD00008966
Formula:
C₁₃H₂₆O₂ Punto di ebollizione: 261…262 °C Punto di fusione: 4…5 °C Densità: 0,870 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008966 CAS Number: 111-82-0 EINECS: 203-911-3 |