Methyl laurate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
Formula:
C₁₃H₂₆O₂ Punto di ebollizione: 262 °C (766 mmHg) Punto di fusione: 4…5 °C Densità: 0,87 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008966 CAS Number: 111-82-0 EINECS: 203-911-3 UN: 3082 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |