Stampa…
Ethyl laurate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05334.0005 8.05334.0250 8.05334.4500
8.05334.0005EA 21.4 EUR
8.05334.0005 8.05334.0250 8.05334.4500
Ethyl laurate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ethyl laurate
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015065
CAS Number: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Visualizza i codici
Hill Formula C₁₄H₂₈O₂
Chemical formula CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling point 272 °C (1013 hPa)
Density 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash point 138 °C
Ignition temperature 300 °C
Melting Point -2 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (60 °C)
Refractive Index 1.4308 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 5000 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering