Stampa…
Ethyl laurate
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 32.6 EUR
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyl laurate
Ethyl laurate
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Peso molecolare: 228,38 g/mol
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015065
CAS Number: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851