Stampa…
Ethyl laurate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
A11188.0FEA 456 EUR
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
Ethyl laurate ≥98%
Ethyl laurate
Purity: 98% CAS No.: 106-33-2 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3 Formula Weight: 228.38 Flash Point: 138°(280°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Fruit-like Melting Point: -2° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1769671 Merck Reference: 14,3818 MDL No.: MFCD00015065
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Punto di ebollizione: 268…270 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,862
Flash Pt: 138 °C (280 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015065
CAS Number: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,3818