Butyl laurate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
Purity: 99+%
CAS No.: 106-18-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 256.4
Flash Point:
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 166 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,86 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042870 CAS Number: 106-18-3 EINECS: 203-370-3 |