Stampa…
Metil butirato, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 52.3 EUR
19358-1ML 19358-5ML
Metil butirato, Supelco®
Metil butirato
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 14 °C
MDL Number: MFCD00009391
CAS Number: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&prid=web&clid=SAPDAM