Metil butirato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 623-42-7
Molecular Formula: CH3CH2CH2COOCH3
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3860
Melting Point: -85 to -84°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1740743
Merck Reference: 14,6035
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00009391
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 100…102 °C Punto di fusione: –85…–84 °C Densità: 0,898 Flash Pt: 11 °C (51 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009391 CAS Number: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 UN: 1237 ADR: 3,II Merck Index: 14,6035 |