Metil butirato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
414140050
414141000
414142500
ACRO414140050EA
22.8
EUR
ACRO414140050
ACRO414141000
ACRO414142500
Metil butirato 99%
Metil butirato
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 102 °C Punto di fusione: –84 °C Densità: 0,897 g/cm³ Flash Pt: 12 °C |
MDL Number:
MFCD00009391 CAS Number: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 UN: 1237 ADR: 3,II Merck Index: 13,06062 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |